Wichtige Dokumente
289108
Chlor(dimethyl)octadecylsilan
95%
Synonym(e):
Dimethyloctadecylchlorsilan, Octadecyldimethylchlorsilan
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
solid
bp
145-155 °C/0.005 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
28-30 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C20H43ClSi/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22(2,3)21/h4-20H2,1-3H3
InChIKey
GZGREZWGCWVAEE-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
237.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
114 °C - Pensky-Martens closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?