Merck
288179
Sigma-Aldrich
Chrom(III)-chloridtetrahydrofuran-Komplex (1:3)
97%
Synonym(e):
Tetrahydrofuran- trichlorochromium (3:1), oxolane trichlorochromium
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H24Cl3CrO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
374.67
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay:
97%
Form:
powder
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
143 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Cl[Cr](Cl)Cl.C1CCOC1.C2CCOC2.C3CCOC3
InChI
1S/3C4H8O.3ClH.Cr/c3*1-2-4-5-3-1;;;;/h3*1-4H2;3*1H;/q;;;;;;+3/p-3
InChIKey
CYOMBOLDXZUMBU-UHFFFAOYSA-K
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)