Merck
284769
Sigma-Aldrich
6-Methylpyridin-3-carboxamid
98%
Synonym(e):
2-Methylpyridin-5-carboxamid, 6-Methylnicotinsäureamid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H8N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
197-199 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
Funktionelle Gruppe
amide
SMILES String
Cc1ccc(cn1)C(N)=O
InChI
1S/C7H8N2O/c1-5-2-3-6(4-9-5)7(8)10/h2-4H,1H3,(H2,8,10)
InChIKey
IJXDURUAYOKSIS-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
6-Methylpyridine-3-carboxamide may be used in chemical synthesis studies.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Nicotinamide derivatives and mitochondrial respiration.
P E O'Sullivan et al.
Biochemical Society transactions, 24(1), 61S-61S (1996-02-01)