Wichtige Dokumente
282626
Trimethoxysilan
95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
>1 (vs air)
Dampfdruck
<7.2 mmHg ( 20 °C)
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.358 (lit.)
bp
81 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−115 °C (lit.)
Dichte
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CO[SiH](OC)OC
InChI
1S/C3H10O3Si/c1-4-7(5-2)6-3/h7H,1-3H3
InChIKey
YUYCVXFAYWRXLS-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
48.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?