Merck
281522
Sigma-Aldrich
Montmorillonit K 10
Synonym(e):
MMT, MMT-K10, Montmorillonite, Montmorillonite KSF
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
NACRES:
NA.22
Form
powder
Qualitätsniveau
Oberflächenbereich
220-270 m2/g
SMILES String
[Si](=O)=O.[Si](=O)=O.[Si](=O)=O.[Si](=O)=O.[Al+3].[Al+3].[O-2].[O-2].[O-2].O
InChI
1S/2Al.4O2Si.H2O.3O/c;;4*1-3-2;;;;/h;;;;;;1H2;;;/q2*+3;;;;;;3*-2
InChIKey
GUJOJGAPFQRJSV-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Clay catalyst used in a microwave-assisted synthesis of pyrazoles from enaminones.
Used for:
  • Support for catalysts
  • Preparation of clay nanopaper composites of nacre-like structure
Catalyst for:
  • Conversion of triose sugars with alcohols to alkyl lactates
  • Deprotection of ketone dimethylhydrazones
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 3
1 of 3
Synthesis, 2485-2485 (2007)