Merck
280992
Sigma-Aldrich
4-Phenyl-1,2,4-triazolin-3,5-dion
97%
Synonym(e):
4-Phenyl-3H-1,2,4-triazol-3,5(4H)-dion, PTAD
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H5N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.14
Beilstein:
141548
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
165-170 °C (dec.) (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C1N=NC(=O)N1c2ccccc2
InChI
1S/C8H5N3O2/c12-7-9-10-8(13)11(7)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChIKey
ISULLEUFOQSBGY-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
4-Phenyl-1,2,4-triazolin-3,5-dion (PTAD) kann als effizientes und selektives Reagens für die Oxidation von Thiolen zu Disulfiden verwendet werden.
Es kann auch wie folgt verwendet werden:       
  • Als Dehydrierungsmittel für die Synthese von anellierten Dihydropyridazinen durch eine umgekehrte [4+2]-Cycloadditionsreaktion zwischen cyclischen Alkenen und 1,2,4,5-Tetrazinen.       
  • Als Dienophil für die Synthese von Cycloadditionsprodukten durch schnelle Hetero-Diels−Alder-Reaktionen.       
  • Als effizientes Oxidationsmittel für die Synthese von Pyridinderivaten aus 1,4-Dihydropyridinen.
  • Bei der Synthese von Urazolen mittels [3+2]-Cycloaddition mit Allylsilanen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Location of conjugated diene position in an aliphatic chain by mass spectrometry of the 4-phenyl-1,2,4-triazoline-3,5-dione adduct.
D C Young et al.
Analytical chemistry, 59(15), 1954-1957 (1987-08-01)
Tatsuya Higashi et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 403(2), 495-502 (2012-03-01)
The utility of Diels-Alder derivatization with 4-phenyl-1,2,4-triazoline-3,5-dione (PTAD) for liquid chromatography/electrospray ionization tandem mass spectrometry of conjugated linoleic acids (CLAs) was examined. PTAD rapidly reacted with the CLAs, and the resulting derivatives were highly responsive in electrospray ionization mass spectrometry
Tetrahedron Letters, 48, 6671-6671 (2007)
4-Phenyl-1, 2, 4-triazole-3, 5-dione as a novel and reusable reagent for the aromatization of 1, 4-dihydropyridines under mild conditions
Zolfigol MA, et al.
Tetrahedron Letters, 46(33), 5581-5584 (2005)
K Søndergaard et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 7(11), 2324-2331 (2001-07-12)
The 5-aza-6-deoxy analogue of castanospermine (+/-)-5a and its 1-epimer (+/-)-5b was synthesized. The synthesis started from the known compound 5-benzyloxy-7-hydroxyhepta-1,3-diene, which was protected and subjected to Diels-Alder reaction with 4-phenyl-1,2,4-triazoline-3,5-dione to give two epimeric adducts. One of these was transformed