Wichtige Dokumente
277614
Diazald®-N-methyl-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonym(e):
N-Methyl-13C-N-nitroso-p-toluolsulfonamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
97% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
61-62 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N([13CH3])N=O
InChI
1S/C8H10N2O3S/c1-7-3-5-8(6-4-7)14(12,13)10(2)9-11/h3-6H,1-2H3/i2+1
InChIKey
FFKZOUIEAHOBHW-VQEHIDDOSA-N
Verwandte Kategorien
Leistungsmerkmale und Vorteile
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Self-react. C - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?