Wichtige Dokumente
275611
4,5-Dihydroxy-anthrachinon-2-carbonsäure
technical grade
Synonym(e):
9,10-Dihydro-4,5-dihydroxy-9,10-dioxo-anthracen-2-carbonsäure, Cassinsäure, Chrysazin-3-carbonsäure, Monorhein, Rhabarbergelb, Rhein, Rheinsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
≥300 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
ketone
SMILES String
OC(=O)c1cc(O)c2C(=O)c3c(O)cccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C15H8O6/c16-9-3-1-2-7-11(9)14(19)12-8(13(7)18)4-6(15(20)21)5-10(12)17/h1-5,16-17H,(H,20,21)
InChIKey
FCDLCPWAQCPTKC-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
275611-10G | |
275611-50MG | 4061826168912 |
275611-1G | |
275611-250MG | 4061826168899 |