Merck
274216
Sigma-Aldrich
Astrazonorange G
Synonym(e):
Basic Orange 21
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H23ClN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
350.88
Farbindexnummer:
48035
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.47
Form
powder
Löslichkeit
methanol: water (1:1): 10 mg/mL, clear to hazy, red-orange
λmax
490 nm
ε (Extinktionskoeffizient)
≥19000 at 487-493 nm
≥3000 at 268-274 nm
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Cl-].Cc1[nH]c2ccccc2c1\C=C\C3=[N+](C)c4ccccc4C3(C)C
InChI
1S/C22H22N2.ClH/c1-15-16(17-9-5-7-11-19(17)23-15)13-14-21-22(2,3)18-10-6-8-12-20(18)24(21)4;/h5-14H,1-4H3;1H
InChIKey
ZOMLUNRKXJYKPD-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
metachromatischer Farbstoff
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)