Wichtige Dokumente
272051
1,3-Di-tert.-butylbenzol
97%
Synonym(e):
1,3-Bis(1,1-dimethylethyl)benzene, 1,3-Ditert-butylbenzene, 4,6-Di(tert-butyl)benzene, m-Di-tert-butylbenzene
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.488 (lit.)
bp
106-107 °C/18 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
10-11 °C (lit.)
Dichte
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)c1cccc(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H22/c1-13(2,3)11-8-7-9-12(10-11)14(4,5)6/h7-10H,1-6H3
InChIKey
ILNDSSCEZZFNGE-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
183.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
84 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?