Merck
269565
Sigma-Aldrich
1,4-Butandiol-1,1,2,2,3,3,4,4-d8
98 atom % D
Synonym(e):
Butan-d8-diol
About This Item
Lineare Formel:
HOCD2(CD2)2CD2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
98.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
99% (CP)
Brechungsindex
n20/D 1.4427 (lit.)
bp
230 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
16 °C (lit.)
Dichte
1.108 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+8
SMILES String
[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])O
InChI
1S/C4H10O2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
InChIKey
WERYXYBDKMZEQL-SVYQBANQSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
273.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
134.00 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)