Wichtige Dokumente
269409
2-Nitrophenylisocyanat
95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
bp
135-137 °C/17 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
40-41 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
isocyanate
nitro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccccc1N=C=O
InChI
1S/C7H4N2O3/c10-5-8-6-3-1-2-4-7(6)9(11)12/h1-4H
InChIKey
JRVZITODZAQRQM-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?