269379
Diallylphthalat
97%
Synonym(e):
Allyl phthalate, DAP
About This Item
Dampfdichte
8.3 (vs air)
Dampfdruck
2.3 mmHg ( 150 °C)
Assay
97%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
725 °F
Brechungsindex
n20/D 1.519 (lit.)
bp
165-167 °C/5 mmHg (lit.)
Dichte
1.121 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C=CCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC=C
InChI
1S/C14H14O4/c1-3-9-17-13(15)11-7-5-6-8-12(11)14(16)18-10-4-2/h3-8H,1-2,9-10H2
InChIKey
QUDWYFHPNIMBFC-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
330.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
166 °C - closed cup