268917
Tritolylphosphat
technical grade, mixture of isomers, 90%
Synonym(e):
Tricresylphosphat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Dampfdruck
0.03 mmHg ( 25 °C)
Assay
90%
Selbstzündungstemp.
770 °F
Brechungsindex
n20/D 1.555 (lit.)
bp
265 °C/10 mmHg (lit.)
Löslichkeit
organic solvents: miscible(lit.)
water: insoluble(lit.)
Dichte
1.143 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(OP(=O)(Oc2ccc(C)cc2)Oc3ccc(C)cc3)cc1.Cc4ccc(OP(=O)(Oc5cccc(C)c5)Oc6ccccc6C)cc4.Cc7ccccc7OP(=O)(Oc8ccccc8C)Oc9ccccc9C
InChI
1S/C21H21O4P/c1-16-4-10-19(11-5-16)23-26(22,24-20-12-6-17(2)7-13-20)25-21-14-8-18(3)9-15-21/h4-15H,1-3H3
InChIKey
BOSMZFBHAYFUBJ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2