Merck
264288
Sigma-Aldrich
3′,4′-Difluoracetophenon
97%
About This Item
Lineare Formel:
F2C6H3COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.13
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.4916 (lit.)
bp
94-95 °C/13 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
19-20 °C (lit.)
Dichte
1.246 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
ketone
SMILES String
CC(=O)c1ccc(F)c(F)c1
InChI
1S/C8H6F2O/c1-5(11)6-2-3-7(9)8(10)4-6/h2-4H,1H3
InChIKey
VWJSSJFLXRMYNV-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
3′,4′-Difluoroacetophenone may be used in chemical synthesis.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
167.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
75 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
264288-1G
264288-5G4061837376788