Wichtige Dokumente
261696
Methyl-phenylsulfoxid
≥97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥97%
Form
crystals
Brechungsindex
n20/D 1.5775 (lit.)
bp
139-140 °C/14 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
26-29 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
sulfoxide
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CS(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H8OS/c1-9(8)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChIKey
JXTGICXCHWMCPM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- isotopically labelled 1, 3-dithiane, a useful labeled synthon
- nelfinavir, potent HIV-protease inhibitor
- sulfoximines and in studies on solvent-water partitioning
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
186.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
86 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Chromatograms
application for HPLCUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..