Wichtige Dokumente
260053
2-Brom-6-nitrotoluol
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
bp
143 °C/22 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
38-40 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
nitro
SMILES String
Cc1c(Br)cccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6BrNO2/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9(10)11/h2-4H,1H3
InChIKey
LYTNSGFSAXWBCA-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- as starting reagent in total synthesis of N-acetyl methyl ester of (±)-clavicipitic acids
- in synthesis of carbazomadurin A, highly oxygenated neuronal cell protecting carbazole alkaloid
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?