Wichtige Dokumente
253847
2,3,4-Trihydroxy-benzoesäure
97%
Synonym(e):
Pyrogallol-4-carbonsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
~205 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
OC(=O)c1ccc(O)c(O)c1O
InChI
1S/C7H6O5/c8-4-2-1-3(7(11)12)5(9)6(4)10/h1-2,8-10H,(H,11,12)
InChIKey
BRRSNXCXLSVPFC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- reagent during catalytic spectrophotometric determination of vanadium in natural and sea waters
- internal standard in separation of phenolic acids by HPLC with photodiode array detection
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?