247146
2-Chlorthiophenol
99%
Synonym(e):
2-Chlor-benzolthiol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.6029 (lit.)
bp
205-206 °C/260 mmHg (lit.)
Dichte
1.275 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
Sc1ccccc1Cl
InChI
1S/C6H5ClS/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H
InChIKey
PWOBDMNCYMQTCE-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
190.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
88 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?