Wichtige Dokumente
245852
Propylformiat
97%
Synonym(e):
n-Propylmethanoat
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
3.03 (vs air)
Dampfdruck
100 mmHg ( 29.5 °C)
50 mmHg ( 20 °C)
Assay
97%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
851 °F
Brechungsindex
n20/D 1.375 (lit.)
bp
80-81 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−93 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble 45 part(lit.)
alcohol: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
Dichte
0.904 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[H]C(=O)OCCC
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-3-6-4-5/h4H,2-3H2,1H3
InChIKey
KFNNIILCVOLYIR-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
26.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-3 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?