Wichtige Dokumente
245070
Tetramethylammoniumacetat
≥97%
Synonym(e):
N,N,N-trimethyl-methanaminium acetate
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
184 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
CC([O-])=O.C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.C2H4O2/c1-5(2,3)4;1-2(3)4/h1-4H3;1H3,(H,3,4)/q+1;/p-1
InChIKey
MRYQZMHVZZSQRT-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?