Wichtige Dokumente
237094
Barium
rod, diam. ~2 cm, ≥99% trace metals basis
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99% trace metals basis
Form
rod
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Widerstandsfähigkeit
50.0 μΩ-cm, 20°C
Durchmesser
~2 cm
Verunreinigungen
≤2% 2-ethylhexyl dihydrogenphosphate and tris(2-ethylhexyl) phosphate
0.5% strontium
bp
1640 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
725 °C (lit.)
Dichte
3.6 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Ba]
InChI
1S/Ba
InChIKey
DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Reactant for synthesis of heterobimetallic alkaline earth complexes
Commonly used for medicinal purposes, particularly for visualization of the gastrointestinal tract
Reactant involved in:
- Interactions with fused quartz
- Aggregation of alginate-coated iron oxide nanoparticles
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?