236853
Aceton-d6
99.5 atom % D
Synonym(e):
Hexadeuteroaceton
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
2 (vs air)
Dampfdruck
14.39 psi ( 55 °C)
184 mmHg ( 20 °C)
3.67 psi ( 20 °C)
Isotopenreinheit
99.5 atom % D
Expl.-Gr.
13.2 %
Verpackung
pk of 10 × 1 mL
Methode(n)
NMR: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.355 (lit.)
bp
55.5 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−93.8 °C (lit.)
Dichte
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3/i1D3,2D3
InChIKey
CSCPPACGZOOCGX-WFGJKAKNSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-2.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-19 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?