Wichtige Dokumente
229504
Cadmiumcarbonat
powder and chunks, ≥99.996% trace metals basis
Synonym(e):
Otavite
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99.996% trace metals basis
Form
powder and chunks
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: cadmium
Verunreinigungen
≤40.0 ppm Trace Metal Analysis
Löslichkeit
H2O: insoluble(lit.)
aqueous acid: slightly soluble(lit.)
Dichte
4.258 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Cd++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Cd/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChIKey
GKDXQAKPHKQZSC-UHFFFAOYSA-L
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2 - STOT RE 1
Zielorgane
Lungs,Kidney,Bone
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?