Merck
229407
Sigma-Aldrich
Aluminiumisopropoxid
≥99.99% trace metals basis
Synonym(e):
AIP, Alkylbenzyldimethylammoniumchlorid, Aluminiumtriisopropoxid
About This Item
Lineare Formel:
Al[OCH(CH3)2]3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.24
Beilstein:
3910275
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
Assay
≥99.99% trace metals basis
Form
powder and chunks
solid
Eignung der Reaktion
core: aluminum
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
128-133 °C (lit.)
Dichte
1.035 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)O[Al](OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/3C3H7O.Al/c3*1-3(2)4;/h3*3H,1-2H3;/q3*-1;+3
InChIKey
SMZOGRDCAXLAAR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Aluminiumisopropoxid ist eine metallorganische Verbindung, die aus einem Aluminiumatom besteht, das mit drei Isopropoxid-Liganden verbunden ist. Es wird als Ausgangsstoff bei der Synthese von Aluminiumoxid mit hoher Oberfläche und anderen aluminiumhaltigen Materialien verwendet. Außerdem kommt es bei der Herstellung von metallorganischen chemischen Vorstufen für das Wachstum von Dünnschichten und Beschichtungen zum Einsatz.
Anwendung
Aluminiumisopropoxid kann verwendet werden als:
  • Sol-Gel-Vorläufer bei der Synthese von ZnAl2O4-Pulvern für transparente Keramiken
  • Ausgangsmaterial bei der Herstellung von SAPO-34-Zeolithen in Nanogröße mit einer 4-fachen Verlängerung der katalytischen Lebensdauer und deutlich erhöhter Selektivität
  • Ausgangsmaterial zur Herstellung von Materialien mit lang anhaltender Lumineszenz für Anzeigegeräte und Bio-Imaging
  • Beschichtungsmaterial zur Herstellung von Elektroden für Lithium-Ionen-Batterien zur Verbesserung der Zyklenstabilität und Leistung
  • Katalysator für die Alkylierung von Resorcin mit Camphen
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
60.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
16 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chandradass, J.; et al.
Journal of Materials Processing Technology, 173 (3), 275-280 (2006)
Chandradass, J.; et al.
Materials Science & Engineering. A, Structural Materials : Properties, Microstructure and Processing, 408 (1-2), 165-168 (2005)
F Javier Benitez et al.
Journal of environmental science and health. Part A, Toxic/hazardous substances & environmental engineering, 40(12), 2153-2169 (2005-12-02)
Acetovanillone [Ethanone, 1-(4-hydroxy-3-metoxyphenyl)] is one of the major pollutants that is present in the wastewater produced during the boiling of raw material in the cork industry. The oxidation of its aqueous solutions by monochromatic UV radiation alone and combined with
Albert Beckers et al.
Endocrine-related cancer, 22(3), 353-367 (2015-02-26)
X-linked acrogigantism (X-LAG) is a new syndrome of pituitary gigantism, caused by microduplications on chromosome Xq26.3, encompassing the gene GPR101, which is highly upregulated in pituitary tumors. We conducted this study to explore the clinical, radiological, and hormonal phenotype and
Melissa Lamar et al.
Current Alzheimer research, 12(7), 640-647 (2015-08-05)
Metabolic syndrome (MetS), i.e., meeting criteria for any three of the following: hyperglycemia, hypertension, hypertriglyceridemia, low high-density lipoprotein and/or abdominal obesity, is associated with negative health outcomes. For example, MetS negatively impacts cognition; however, less is known about incremental MetS
Artikel
Nanostructured Materials Through Ultrasonic Spray Pyrolysis
Advanced Inorganic Materials for Solid State Lighting
Nanostructured Materials Through Ultrasonic Spray Pyrolysis
Spectral conversion for solar cells is an emerging concept in the field of photovoltaics, and it has the potential to increase significantly the efficiency of solar cells. Lanthanide ions are ideal candidates for spectral conversion, due to their high luminescence efficiencies and rich energy level structure that allows for great flexibility in the upconversion and downconversion of photons in a wide spectral region (NIR-VIS-UV).
Alle anzeigen