Wichtige Dokumente
229296
Indigo
synthetic, Dye content 95 %
Synonym(e):
Indigoblau, Indigotin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
powder
Zusammensetzung
Dye content, 95%
Methode(n)
titration: suitable
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Dichte
1.35 g/cm3 at 20 °C
λmax
602 nm
ε (Extinktionskoeffizient)
≥8000 at 599-605 nm in chloroform
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
O=C1C(\Nc2ccccc12)=C3/Nc4ccccc4C3=O
InChI
1S/C16H10N2O2/c19-15-9-5-1-3-7-11(9)17-13(15)14-16(20)10-6-2-4-8-12(10)18-14/h1-8,17-18H/b14-13+
InChIKey
COHYTHOBJLSHDF-BUHFOSPRSA-N
Angaben zum Gen
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Verwandte Kategorien
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
229296-100G | 4061838781758 |
229296-25G | 4061838781765 |