Wichtige Dokumente
228583
3-Chlor-4-fluoranilin
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
bp
227-228 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
42-44 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
fluoro
SMILES String
Nc1ccc(F)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H5ClFN/c7-5-3-4(9)1-2-6(5)8/h1-3H,9H2
InChIKey
YSEMCVGMNUUNRK-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
GC Analysis of Anilines on Equity®-5