Merck
227560
Sigma-Aldrich
trans-7-Tetradecen
97%
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)5CH=CH(CH2)5CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.37
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.438 (lit.)
bp
250 °C (lit.)
Dichte
0.764 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[H]\C(CCCCCC)=C(\[H])CCCCCC
InChI
1S/C14H28/c1-3-5-7-9-11-13-14-12-10-8-6-4-2/h13-14H,3-12H2,1-2H3/b14-13+
InChIKey
UBDIXSAEHLOROW-BUHFOSPRSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
210.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
99 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)