Wichtige Dokumente
225169
2-Brombenzylamin -hydrochlorid
95%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H4CH2NH2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.51
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
227-230 °C (lit.)
Löslichkeit
methanol: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to yellow
Funktionelle Gruppe
amine
bromo
SMILES String
Cl.NCc1ccccc1Br
InChI
1S/C7H8BrN.ClH/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9;/h1-4H,5,9H2;1H
InChIKey
MDEJOHXOXKDGOU-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
2-Bromobenzylamine hydrochloride reacts with sulfonyl chloride to give sulfonamide.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
A tandem radical approach to the ABCE-rings of the Aspidosperma and Strychnos alkaloids.
Hilton ST, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 2, 209-210 (2001)