Wichtige Dokumente
225045
2-(Phenylsulfonyl)anilin
97%
Synonym(e):
2-Aminophenyl-phenylsulfon
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
C6H5SO2C6H4NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
233.29
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
120-122 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
sulfone
SMILES String
Nc1ccccc1S(=O)(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11NO2S/c13-11-8-4-5-9-12(11)16(14,15)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,13H2
InChIKey
JBCUKQQIWSWEOK-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2-(Phenylsulfonyl)aniline may be used in chemical synthesis.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?