224359
Amberlite™ IR120 Ion Exchange Resin
sodium form, 15-50 mesh
Synonym(e):
Amberlite™ IR120 Na+ -Form
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Amberlite™ IR120 Na+-Form, Na+-form
Dampfdichte
>1 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
17 mmHg ( 20 °C)
Beschreibung
cross-linkage 8%
Form
beads
Quervernetzung
8 % cross-linked
Selbstzündungstemp.
800 °F
Feuchtigkeit
45%
Methode(n)
LPLC: suitable
Matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
Aktive Matrixgruppe
quaternary ammonium
Partikelgröße
16-50 mesh
Kapazität
2.0 meq/mL by wetted bed volume
Trenntechnik
anion exchange
InChI
1S/C10H10.C8H8.Na/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8;/h3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;/q;;+1
InChIKey
ZWZSXPSZPITJQN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?