Wichtige Dokumente
223808
Bariumiodid Dihydrat
≥95%
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
powder and chunks
Dichte
5.15 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[H]O[H].[H]O[H].I[Ba]I
InChI
1S/Ba.2HI.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChIKey
LRUCFPBOVNFNMO-UHFFFAOYSA-L
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?