Merck
223123
Sigma-Aldrich
L-Serinethylester -hydrochlorid
99% (TLC)
About This Item
Lineare Formel:
HOCH2CH(NH2)CO2C2H5·HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
169.61
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
99% (TLC)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D −4.4°, c = 10.2 in ethanol
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
130-132 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Cl[H].CCOC(=O)[C@@H](N)CO
InChI
1S/C5H11NO3.ClH/c1-2-9-5(8)4(6)3-7;/h4,7H,2-3,6H2,1H3;1H/t4-;/m0./s1
InChIKey
JZJQCLZQSHLSFB-WCCKRBBISA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)