Wichtige Dokumente
221066
Bis(chlormethyl)dimethylsilan
97%
Synonym(e):
Bis(chloromethyl)dimethylsilane
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
>1 (vs air)
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.460 (lit.)
bp
159-160 °C (lit.)
Dichte
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
C[Si](C)(CCl)CCl
InChI
1S/C4H10Cl2Si/c1-7(2,3-5)4-6/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
TVRFAOJPBXYIRM-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
114.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
46 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)