220701
L-Phenylalanin-ethylester -hydrochlorid
99%
Synonym(e):
(S)-Phenylalanine ethyl ester hydrochloride
About This Item
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]20/D −7.8°, c = 2 in H2O
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
155-156 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Cl.CCOC(=O)[C@@H](N)Cc1ccccc1
InChI
1S/C11H15NO2.ClH/c1-2-14-11(13)10(12)8-9-6-4-3-5-7-9;/h3-7,10H,2,8,12H2,1H3;1H/t10-;/m0./s1
InChIKey
FPFQPLFYTKMCHN-PPHPATTJSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable