Wichtige Dokumente
220434
3-Hydroxybenzophenon
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
113-115 °C (lit.)
SMILES String
Oc1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H10O2/c14-12-8-4-7-11(9-12)13(15)10-5-2-1-3-6-10/h1-9,14H
InChIKey
SHULEACXTONYPS-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)