Wichtige Dokumente
215600
Pararosanilin-Base
Dye content 95 %
Synonym(e):
Parafuchsin, Paramagenta
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Zusammensetzung
Dye content, 95%
mp (Schmelzpunkt)
205 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
95% ethanol: 1 mg/mL
λmax
544 nm
ε (Extinktionskoeffizient)
≥13000 at 544-550 nm in ethanol at 0.002 g/L
≥18000 at 239-245 nm in ethanol at 0.002 g/L
≥7000 at 287-293 nm in ethanol at 0.002 g/L
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Nc1ccc(cc1)C(O)(c2ccc(N)cc2)c3ccc(N)cc3
InChI
1S/C19H19N3O/c20-16-7-1-13(2-8-16)19(23,14-3-9-17(21)10-4-14)15-5-11-18(22)12-6-15/h1-12,23H,20-22H2
InChIKey
KRVRUAYUNOQMOV-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?