Wichtige Dokumente
212814
1-Naphthol-3,6-disulfonsäure Dinatriumsalz Hydrat
technical grade
Synonym(e):
4-Hydroxy-2,7-naphthalindisulfonsäure Dinatriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Verunreinigungen
10% sodium chloride
Funktionelle Gruppe
sulfonic acid
SMILES String
O.[Na+].[Na+].Oc1cc(cc2cc(ccc12)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H8O7S2.2Na.H2O/c11-10-5-8(19(15,16)17)4-6-3-7(18(12,13)14)1-2-9(6)10;;;/h1-5,11H,(H,12,13,14)(H,15,16,17);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChIKey
BJNIHPYLVMUUPO-UHFFFAOYSA-L
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?