Merck
208965
Sigma-Aldrich
Natriumhexafluorferrat(III)
About This Item
Lineare Formel:
Na3FeF6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.80
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualität
for analytical purposes
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: iron
SMILES String
[Na+].[Na+].[Na+].F[Fe-3](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/6FH.Fe.3Na/h6*1H;;;;/q;;;;;;+3;3*+1/p-6
InChIKey
NXXJJPQQCLIRPD-UHFFFAOYSA-H
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)