206261
Rhodium(III)-chlorid Hydrat
Rh 38-40 %
Synonym(e):
Rhodium-Trichloridhydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder or crystals
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
Rh, 38-40%
Eignung der Reaktion
core: rhodium
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
100 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
O.Cl[Rh](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.H2O.Rh/h3*1H;1H2;/q;;;;+3/p-3
InChIKey
HSSMNYDDDSNUKH-UHFFFAOYSA-K
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?