Merck
194212
Sigma-Aldrich
2-Isopropenylanilin
≥98%
Synonym(e):
2-(1-Methylethenyl)aniline, 2-(1-Methylethenyl)benzenamine, 2-(Prop-1-en-2-yl)aniline, o -Isopropenylaniline
About This Item
Lineare Formel:
H2C=C(CH3)C6H4NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
133.19
Beilstein:
3081217
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.57 (lit.)
bp
95 °C/13 mmHg (lit.)
Dichte
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(=C)c1ccccc1N
InChI
1S/C9H11N/c1-7(2)8-5-3-4-6-9(8)10/h3-6H,1,10H2,2H3
InChIKey
HEDYZFYQYPWWCC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
172.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
78 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)