Wichtige Dokumente
193666
Chlorpentafluorbenzol
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.424 (lit.)
bp
122-123 °C/750 mmHg (lit.)
Dichte
1.568 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
fluoro
SMILES String
Fc1c(F)c(F)c(Cl)c(F)c1F
InChI
1S/C6ClF5/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9
InChIKey
KGCDGLXSBHJAHZ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- 1,2-difluoro-1,2-bis-(pentafluorophenyl)dichlorane via fluorination with elemental fluorine at 128°C
- 5-chloro-1-(difluorochloro)-2,3,4,5,6,6-hexafluoro-1,3-cyclohexadiene via reaction with chlorine trifluoride at −78°C
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?