Wichtige Dokumente
189782
4-Oxo-4H-1-benzopyran-2-carbonsäure
97%
Synonym(e):
4-Oxo-4H-1-benzopyran-2-carbonsäure, Chromcarb, Chromon-2-carbonsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
260 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
alcohol: soluble
ammonium hydroxide: soluble
water: very slightly soluble
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
ketone
SMILES String
OC(=O)C1=CC(=O)c2ccccc2O1
InChI
1S/C10H6O4/c11-7-5-9(10(12)13)14-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5H,(H,12,13)
InChIKey
RVMGXWBCQGAWBR-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... PTPN1(5770)
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?