Wichtige Dokumente
182907
Poly(styrol-co-butadien)
styrene 45 wt. %
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
[CH2CH(C6H5)]x(CH2CH=CHCH2)y
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
slab/chunk
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
styrene, 45 wt. %
SMILES String
C=CC=C.C=Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8.C4H6/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-3-4-2/h2-7H,1H2;3-4H,1-2H2
InChIKey
MTAZNLWOLGHBHU-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Molded or extruded into toys, packaging, appliances, communication cassettes, dinnerware and serviceware.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Better impact resistance than polystyrene. Amenable to various processing methods. Susceptible to environmental (UV) degradation.
Physikalische Form
High-impact amorphous thermoplastic.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?