Wichtige Dokumente
179647
Silbercarbonat
99%
Synonym(e):
Disilver carbonate, Fetizon′s reagent, Silver tricarbonate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for analytical purposes
Assay
99%
Form
powder and chunks
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: silver
mp (Schmelzpunkt)
210 °C (dec.) (lit.)
Dichte
6.08 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Ag]OC(=O)O[Ag]
InChI
1S/CH2O3.2Ag/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChIKey
KQTXIZHBFFWWFW-UHFFFAOYSA-L
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Silver nanomaterials have unique physical, chemical, and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications.
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.