Merck
179027
Sigma-Aldrich
1,4-Benzodioxan-6-yl-methylketon
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H10O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.18
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
80-82 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
CC(=O)c1ccc2OCCOc2c1
InChI
1S/C10H10O3/c1-7(11)8-2-3-9-10(6-8)13-5-4-12-9/h2-3,6H,4-5H2,1H3
InChIKey
HGVWMTAIIYNQSI-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
1,4-Benzodioxan-6-yl methyl ketone may be used in the preparation of acetylenic alcohols.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)