Wichtige Dokumente
177156
3-Chinolincarbonitril
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
108-110 °C (lit.)
SMILES String
N#Cc1cnc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H6N2/c11-6-8-5-9-3-1-2-4-10(9)12-7-8/h1-5,7H
InChIKey
QZZYYBQGTSGDPP-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)