Merck
17313
Sigma-Aldrich
Fmoc-3-(9-anthryl)-Ala-OH
purum, ≥95.0% (HPLC)
Synonym(e):
Fmoc-3-(9-anthryl)-L-alanin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C32H25NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
487.55
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
Qualität
purum
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (HPLC)
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)[C@H](Cc1c2ccccc2cc3ccccc13)NC(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46
InChI
1S/C32H25NO4/c34-31(35)30(18-28-22-11-3-1-9-20(22)17-21-10-2-4-12-23(21)28)33-32(36)37-19-29-26-15-7-5-13-24(26)25-14-6-8-16-27(25)29/h1-17,29-30H,18-19H2,(H,33,36)(H,34,35)/t30-/m0/s1
InChIKey
OGLRHZZGDZRSHK-PMERELPUSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)