Merck
171565
Sigma-Aldrich
Phenylmagnesiumbromid -Lösung
3.0 M in diethyl ether
Synonym(e):
Brom(magnesium)benzol, Brom(phenyl)magnesium
About This Item
Lineare Formel:
C6H5MgBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.31
Beilstein:
3588849
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reaction type: Grignard Reaction
Konzentration
3.0 M in diethyl ether
Dichte
1.134 g/mL at 25 °C
SMILES String
Br[Mg]c1ccccc1
InChI
1S/C6H5.BrH.Mg/c1-2-4-6-5-3-1;;/h1-5H;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
ANRQGKOBLBYXFM-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Phenylmagnesiumbromidlösung enthält 3 M Phenylmagnesiumbromid in Diethylether. Es kann als starke Säure und Lewis-Säure dienen. Es kann eine Additionsreaktion mit vielen ungesättigten funktionellen Gruppen durchlaufen. Die Phenylgruppe kann das Halogenid aus anderen organischen Verbindungen verdrängen. Phenylmagnesiumbromid ist ein Grignard-Reagens. Die Umsetzung von β-Cyclohexandion (Dihydroresorcinol) mit Phenylmagnesiumbromid wurde untersucht.
Anwendung
Phenylmagnesiumbromid wird zur Synthese von endfunktionalisierten regioregulären Poly(3-alkylthiophenen) eingesetzt. Es wird außerdem zur Monoalkylierung von aliphatischem primärem Amin eingesetzt, um durch die Grignard-Reaktion von 1-[(Alkylamino)methyl]benzotriazolen sekundäre Amine zu erzeugen.
Es kann zur Synthese von Folgendem eingesetzt werden:
  • 1,3,3-Trimethyl-6-phenyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octan-6-ol
  • 6-Benzyl-1,3,3-trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octan-6-ol
  • (3-(2-Dithiobenzoatpropionyl)propyl)dimethylmethoxysilan, RAFT-Polymerisation-Silanmittel
  • Eine Reihe von o-substituierten Benzophenonen
Verpackung
Sonstige Hinweise
Bei Lagerung unter 25 °C kann es zur Bildung von kristallinen Magnesiumsalzen kommen. Wenn der Behälter an einen warmen Ort gebracht und der Inhalt hin und wieder leicht verwirbelt wird, sollte sich der Feststoff wieder auflösen
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-40.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-40 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis of O-substituted benzophenones by Grignard reaction of 3-substituted isocoumarins.
Manivel P, et al.
Journal of the Chilean Chemical Society, 53(3), 1609-1610 (2008)
The reaction of beta-cyclohexanedione (dihydroresorcinol) and its ethyl enol ether with phenylmagnesium bromide.
G F WOODS et al.
Journal of the American Chemical Society, 70(6), 2174-2177 (1948-06-01)
Synthesis of well-defined polymer brushes grafted onto silica nanoparticles via surface reversible addition-fragmentation chain transfer polymerization.
Li C and Benicewicz BC.
Macromolecules, 38(14), 5929-5936 (2005)
S Schenone et al.
Farmaco (Societa chimica italiana : 1989), 45(12), 1309-1325 (1990-12-01)
The synthesis of 1,3,3-trimethyl-6-phenyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octan-6-ol 2 and 6-benzyl-1,3,3-trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octan-6-ol 3 starting from (+)-1,3,3-trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octan-6-one and phenylmagnesium bromide or benzylmagnesium chloride, respectively, is described. Alcohols 2 and 3 gave a series of omega-dialkylaminoalkyl ethers 4 by reaction as sodium salts with omega-chloroalkyldialkylamines in toluene
Phenylmagnesium Bromide.
Richey HG, et al.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2009)
Artikel
We carry a large variety of electrophiles and nucleophiles that are widely used in C–C bond-forming reactions. This group of products contains many organometallic reagents as well as commonly-used alkylating and acylating reagents.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
S892858-1EA
171565-18L4061838751065
171565-20L
171565-50ML4061838751072
171565-800ML4061838751089
171565-100ML4061838751058
171565-18L-C4061838234902
171565-4X25ML4065268444450
171565-8L