Wichtige Dokumente
166510
Pinacyanoliodid
97%
Synonym(e):
1,1′-Diethyl-2,2′-carbocyaniniodid, Chinaldinblau
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
295 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
ethanol: 10 mg/mL
λmax
614 nm
ε (Extinktionskoeffizient)
≥180000 at 602-608 nm in ethanol
≥80000 at 560-566 nm in ethanol
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[I-].CCN1\C(=C\C=C\c2ccc3ccccc3[n+]2CC)C=Cc4ccccc14
InChI
1S/C25H25N2.HI/c1-3-26-22(18-16-20-10-5-7-14-24(20)26)12-9-13-23-19-17-21-11-6-8-15-25(21)27(23)4-2;/h5-19H,3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
QWYZFXLSWMXLDM-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?